Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Aminopyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A0412-25G
TCIAA0412-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAA0412-25G
2-Aminopyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminopyrimidine


Formule: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006089
Numéro CAS: 109-12-6
EINECS: 203-648-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c0540735cd88bc143dd247ef6a06f6a8765f832&vid=4c0540735cd88bc143dd247ef6a06f6a8765f832&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité