Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-2-méthylquinoléine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A0415-5G
TCIAA0415-5GEA 134 EUR InStock
TCIAA0415-5G
4-Amino-2-méthylquinoléine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-2-methylquinoline


Formule: C₁₀H₁₀N₂
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006759
Numéro CAS: 6628-04-2
EINECS: 229-604-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb16f88b5b0696602d59210cd1c7f68a2774d834&vid=d4ad23e6bdc0835a3f8df413549badb29dcd262c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 166.0 to 169.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité