Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amyl methyl sulphide ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A0452-25ML
TCIAA0452-25MLEA 299 EUR InStock
TCIAA0452-25ML
Amyl methyl sulphide ≥97.0% (par GC)
Amyl methyl sulphide


Formule: C₆H₁₄S
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: -94°C
Numéro MDL: MFCD00027274
Numéro CAS: 1741-83-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité