Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrate de pentyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pentyl nitrate, Amyl nitrate

A0453-25ML
TCIAA0453-25MLEA 258 EUR InStock
TCIAA0453-25ML
Nitrate de pentyle ≥98.0% (par GC)
Pentyl nitrate


Formule: C₅H₁₁NO₃
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Point de fusion: –123 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00059177
Numéro CAS: 1002-16-0
EINECS: 213-684-2
ONU: 1112
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfbcfa5f350d91a2eaf11afa7765fe4e3a109ec2&vid=dfbcfa5f350d91a2eaf11afa7765fe4e3a109ec2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité