Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

A0463-500G
TCIAA0463-500GEA 30.8 EUR InStock
TCIAA0463-500G
Aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Aniline


Formule: C₆H₅NH₂
Point d'ébullition: 184°C
Point de fusion: -6°C
Densité: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007629
Numéro CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
ONU: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,00659
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3bc10ff0288aeca7acf0874c1b2e6d47bfe3e32&vid=d3bc10ff0288aeca7acf0874c1b2e6d47bfe3e32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité