Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 8-anilinonaphtalène-1-sulfonique ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A0472-25G
TCIAA0472-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAA0472-25G
Acide 8-anilinonaphtalène-1-sulfonique ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid


Formule: C₁₆H₁₃NO₃S
Numéro MDL: MFCD00003998
Numéro CAS: 82-76-8
EINECS: 201-438-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d53ffb85a110527c5c140605917de4ecab7c12bb&vid=d53ffb85a110527c5c140605917de4ecab7c12bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light gray to Brown to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité