Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Anisidinium chloride ≥99.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methoxyaniline hydrochloride

A0489-25G
TCIAA0489-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAA0489-25G
o-Anisidinium chloride ≥99.0% (par HPLC)
o-Anisidinium chloride


Formule: C₇H₁₀ClNO
MW: 159,6134 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054334
Numéro CAS: 134-29-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd623553bc0446b3c8f89e3656c465ab2eb6643e&vid=bd623553bc0446b3c8f89e3656c465ab2eb6643e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité