Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de p-anisidinium ≥99.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger

A0490-25G
TCIAA0490-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAA0490-25G
Chlorure de p-anisidinium ≥99.0% (par HPLC)
Chlorure de p-anisidinium


Formule: C₇H₁₀ClNO
Numéro MDL: MFCD00036388
Numéro CAS: 20265-97-8
EINECS: 243-657-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e4a041fbef892b2107982b8a7e1689d98ab9f7a&vid=2e4a041fbef892b2107982b8a7e1689d98ab9f7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité