Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anthranilate de butyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyl 2-aminobenzoate, 2-Aminobenzoic acid butyl ester, o-Aminobenzoic acid butyl ester

A0498-25ML
TCIAA0498-25MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAA0498-25ML
Anthranilate de butyle ≥98.0% (par GC)
Anthranilate de butyle


Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,25 g/mol
Point d'ébullition: 303°C
Point de fusion: < 0 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (16 °C)
Point d'éclair: 162°C
Numéro MDL: MFCD00036506
Numéro CAS: 7756-96-9
EINECS: 231-816-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=527ad035c94d40599642799eb1cf3805d501254b&vid=527ad035c94d40599642799eb1cf3805d501254b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité