Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anthraquinone-1,5-disulphonic acid disodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Anthraquinone-1,5-disulphonic Acid Disodium Salt

A0506-25G
TCIAA0506-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAA0506-25G
Anthraquinone-1,5-disulphonic acid disodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Anthraquinone-1,5-disulphonic acid disodium salt


Formule: C₁₄H₈O₈S₂
MW: 412,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00044659
Numéro CAS: 853-35-0
EINECS: 212-716-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité