Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anthrone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Anthracen-9(10H)-one

A0509-25G A0509-5G
TCIAA0509-25GEA 179 EUR InStock
TCIAA0509-25G TCIAA0509-5G
Anthrone ≥98.0% (par GC)
Anthrone


Formule: C₁₄H₁₀O
MW: 194,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001187
Numéro CAS: 90-44-8
EINECS: 201-994-0
Merck Index: 14,00691
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=382326923f8de38fc75922f5919e9b9c43f2d069&vid=382326923f8de38fc75922f5919e9b9c43f2d069&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 160.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
suitability for glucose-analysis Abs min. 0.70 (625nm ) in the presence of D-Glucose (10 ppm).

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité