Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DL-Arabitol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

A0517-100MG
TCIAA0517-100MGEA 51.7 EUR InStock
TCIAA0517-100MG
DL-Arabitol ≥97.0% (par GC)
DL-Arabitol


Formule: C₅H₁₂O₅
Numéro MDL: MFCD00070503
Numéro CAS: 2152-56-9
EINECS: 218-440-9
Merck Index: 14,00762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e15a849f38d8451cd67980fa5942e0eb09365c2f&vid=e15a849f38d8451cd67980fa5942e0eb09365c2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité