Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: L-Ascorbic acid 6-palmitate, Palmitoyl-L-ascorbic acid, Ascorbyl Palmitate, (S)-2-((R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl)-2-hydroxyethyl palmitate, L(+)-Ascorbyl palmitate

A0540-25G
TCIAA0540-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAA0540-25G
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid


Formule: C₂₂H₃₈O₇
MW: 414,54 g/mol
Point d'ébullition: ? 250 °C
Point de fusion: 107…117 °C
Numéro MDL: MFCD00005377
Numéro CAS: 137-66-6
EINECS: 205-305-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c770731bde1c827beb187b6f64498c035d83ad13&vid=c770731bde1c827beb187b6f64498c035d83ad13&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +25.0 deg (C=1, EtOH)
Solubility in EtOH almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité