Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D(-)-Acide aspartique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

A0545-25G
TCIAA0545-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAA0545-25G
D(-)-Acide aspartique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
D(-)-Aspartic acid


Formule: C₄H₇NO₄
Point de fusion: 251 °C
Numéro MDL: MFCD00063081
Numéro CAS: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6
Merck Index: 14,00840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f027505bc7665f665be0da3531b96717acd5bb7e&vid=312c915888dc9908a690a2248453d017b48777e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -24.0 to -26.0 deg (C=8, HCl (1+1))
Solubility in dilute HCl almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité