Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Azaadenine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3H-[1,2,3]Triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine

A0552-1G
TCIAA0552-1GEA 114 EUR InStock
TCIAA0552-1G
8-Azaadenine ≥98.0% (par HPLC)
8-Azaadenine


Formule: C₄H₄N₆
MW: 136,12 g/mol
Point de fusion: 320°C
Numéro MDL: MFCD00005697
Numéro CAS: 1123-54-2
EINECS: 214-375-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité