Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Azahypoxanthine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A0555-1G
TCIAA0555-1GEA 407 EUR InStock
TCIAA0555-1G
8-Azahypoxanthine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
8-Azahypoxanthine


Formule: C₄H₃N₅O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005804
Numéro CAS: 2683-90-1
EINECS: 220-244-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité