Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Azathymine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 6-Methyl-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione

A0556-1G
TCIAA0556-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAA0556-1G
6-Azathymine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Azathymine


Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006457
Numéro CAS: 932-53-6
EINECS: 213-253-9
Merck Index: 14,00903
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité