Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Azauridine ≥99.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,2,4-triazine-3,5(2H,4H)-dione, 6-Azuridine

A0559-10MG
TCIAA0559-10MGEA 20.9 EUR InStock
TCIAA0559-10MG
6-Azauridine ≥99.0% (par HPLC)
6-Azauridine


Formule: C₈H₁₁N₃O₆
MW: 245,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006472
Numéro CAS: 54-25-1
EINECS: 200-199-6
Merck Index: 14,00904
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 158.0 to 161.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -130 to -137 deg (C=1、Pyridine)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité