Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-(p-nitrophénylazo)salicylique ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-(4-Nitrophenylazo)salicylic acid, Mordant Orange 1, Alizarin Yellow R

A0579-25G
TCIAA0579-25GEA 69.3 EUR InStock
TCIAA0579-25G
Acide 5-(p-nitrophénylazo)salicylique ≥98.0% (par HPLC)
Alizarine Yellow R


Formule: C₁₃H₉N₃O₅
Numéro MDL: MFCD00007313
Numéro CAS: 2243-76-7
EINECS: 218-818-3
Merck Index: 14,00255
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ccaeaf0009477da08f822a695a59c7eb5a26d55&vid=3ccaeaf0009477da08f822a695a59c7eb5a26d55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Absorbance min. 0.320 (5 mg/L, pH 9.6, 375.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
Transition interval (pH) (redish yellow)10.0 to 12.0 (yellowish red)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité