Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Azocal A pour détermination du calcium

Fournisseur: TCI

A0582-25G
TCIAA0582-25GEA 294 EUR InStock
TCIAA0582-25G
Azocal A pour détermination du calcium
Azocal A


Formule: C₁₇H₁₂N₂O₉S₂
Numéro MDL: MFCD00046379
Numéro CAS: 1836-22-2
EINECS: 217-401-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Lambda max. 492.0 to 496.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 400 (H2O, 492.0 to 496.0 nm) (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 20.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité