Acid red 27 ≥90.0% (par UV/Vis)
Fournisseur: TCI
A0583-25G
TCIAA0583-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAA0583-25G
Acid red 27 ≥90.0% (par UV/Vis)
Acid red 27
Formule: C₂₀H₁₄N₂O₁₀S₃
Point de fusion: 220°C
Numéro MDL: MFCD00004076
Numéro CAS: 915-67-3
EINECS: 213-022-2
Merck Index: 14,00375
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (UV-vis method) min. 90.0 % (after drying)
Drying loss max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité