Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amyl-4-(4-Ethoxyphenoxycarbonyl)phenyl carbonate ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Amyl 4-(4-Ethoxyphenoxycarbonyl)phenyl Carbonate, 4-(4-Ethoxyphenoxycarbonyl)phenyl Pentyl Carbonate

A0608-1G
TCIAA0608-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAA0608-1G
Amyl-4-(4-Ethoxyphenoxycarbonyl)phenyl carbonate ≥95.0% (par HPLC)
Amyl-4-(4-Ethoxyphenoxycarbonyl)phenyl carbonate


Formule: C₂₁H₂₄O₆
MW: 372,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059434
Numéro CAS: 33926-46-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité