Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alizarin astrol

Fournisseur: TCI

A0609-25G
TCIAA0609-25GEA 101 EUR InStock
TCIAA0609-25G
Alizarin astrol
Alizarin astrol


Formule: C₂₂H₁₈N₂O₅S
Numéro MDL: MFCD00058945
Numéro CAS: 6408-51-1
EINECS: 229-060-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Lambda max. 640.0 to 645.0 nm (H2O)
Lambda max.2 603.0 to 607.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 50 (H2O, 640.0 to 645.0 nm)
Absorbance (E1%1cm)2 min. 50 (H2O, 603.0 to 607.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité