Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alizarin cyanin green F

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: acid Green 25, D and C Green No. 5, Acid Green 25, Alizarin Cyanin Green F

A0610-25G
TCIAA0610-25GEA 63.8 EUR InStock
TCIAA0610-25G
Alizarin cyanin green F
Alizarin cyanin green F


Formule: C₂₈H₂₂N₂O₈S₂
MW: 622,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001193
Numéro CAS: 4403-90-1
EINECS: 224-546-6
Merck Index: 14,00252
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 639.0 to 643.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 150 (H2O, 639.0 to 643.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité