Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-O-Stearoyl-L-ascorbic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: L-Ascorbyl 6-Stearate, (S)-2-((R)-3,4-Dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl)-2-hydroxyethyl stearate

A0617-5G
TCIAA0617-5GEA 151 EUR InStock
TCIAA0617-5G
6-O-Stearoyl-L-ascorbic acid ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
6-O-Stearoyl-L-ascorbic acid


Formule: C₂₄H₄₂O₇
MW: 442,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059739
Numéro CAS: 10605-09-1
EINECS: 234-231-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21feff02943c7d29835b3efade517256be901161&vid=21feff02943c7d29835b3efade517256be901161&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 95.0 %
Stearic acid (composition of fatty acid) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité