Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-(allyloxy)propanoïque ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Allyloxy)propanoic acid

A0657-10G
TCIAA0657-10GEA 178 EUR InStock
TCIAA0657-10G
Acide 3-(allyloxy)propanoïque ≥95.0% (par GC)
Acide 3-(allyloxy)propanoïque


Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 192°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039537
Numéro CAS: 22577-15-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité