Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-chloroanthranilique

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-chlorobenzoic acid

A0661-25G
TCIAA0661-25GEA 39.6 EUR InStock
TCIAA0661-25G
Acide 4-chloroanthranilique
4-Chloroanthranilic acid


Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007778
Numéro CAS: 89-77-0
EINECS: 201-938-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=545f244029c90fa1abf9c33c63d7e1006f187780&vid=16a470cb4af006a0d7ae9c43b781f91a4f40dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité