Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Erio green B

Fournisseur: TCI

A0687-5G
TCIAA0687-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAA0687-5G
Erio green B
Erio green B


Formule: C₃₁H₃₄N₂O₆S₂
Numéro MDL: MFCD00060075
Numéro CAS: 12768-78-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Lambda max. 638.0 to 642.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 1100 (H2O, 638.0 to 642.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité