Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES) ≥99.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
Fournisseur: TCI
Synonyms: ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
A0700-25G
TCIAA0700-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAA0700-25G
Acide N-(acétamido-2)-amino-2-éthanesulfonique (ACES) ≥99.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid (ACES)
Formule: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
MW: 182,2 g/mol
Point de fusion: 270…295 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008030
Numéro CAS: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfe9b43a765df2751dc5467423db84035cc52aa6&vid=f5d08bbc6574e75163bc53bf993c60aec9b97c0f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.015 (0.1mol/L、H2O、260nm)
Solubility in hot Water almost transparency
Iron max. 5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité