Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Acetyl-D-leucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

A0713-1G
TCIAA0713-1GEA 116 EUR InStock
TCIAA0713-1G
N-Acetyl-D-leucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Acetyl-D-leucine


Formule: C₈H₁₅NO₃
Numéro MDL: MFCD00066069
Numéro CAS: 19764-30-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a18b3f98d64d07eac9af43178dca8202ce1d6ef8&vid=a18b3f98d64d07eac9af43178dca8202ce1d6ef8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +24.0 deg (C=5, EtOH)
Solubility in EtOH almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité