N-Acetyl-S-benzyl-DL-cysteine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0730-1G
TCIAA0730-1GEA 344 EUR InStock
TCIAA0730-1G
N-Acetyl-S-benzyl-DL-cysteine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Acetyl-S-benzyl-DL-cysteine
Formule: C₁₂H₁₅NO₃S
Numéro MDL: MFCD00067460
Numéro CAS: 19538-71-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité