Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Acetyl-S-benzyl-D-cysteine ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

A0740-100MG
TCIAA0740-100MGEA 99 EUR InStock
TCIAA0740-100MG
N-Acetyl-S-benzyl-D-cysteine ≥98.0% (par HPLC)
N-Acetyl-S-benzyl-D-cysteine


Formule: C₁₂H₁₅NO₃S
Numéro MDL: MFCD00070565
Numéro CAS: 161512-71-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.40 to 5.60 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +50.0 to + 53.0 deg (C=2, EtOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité