Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Pentylcyclohexane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pentylcyclohexane, 1-Cyclohexylpentane, Amylcyclohexane

A0745-25ML
TCIAA0745-25MLEA 103 EUR InStock
TCIAA0745-25ML
Pentylcyclohexane ≥98.0% (par GC)
Pentylcyclohexane


Formule: C₁₁H₂₂
MW: 154,3 g/mol
Point d'ébullition: 202°C
Point de fusion: –58°C
Densité: 0,8037 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00019402
Numéro CAS: 4292-92-6
EINECS: 224-296-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99240b3fc7ed192dfbd9c86eccbbfd8c8f33b70f&vid=99240b3fc7ed192dfbd9c86eccbbfd8c8f33b70f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité