Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2S)-2-Hydroxy-2-[(2R)-3-hydroxy-5-oxo-4-(palmitoyloxy)-2,5-dihydro-2-furanyl]éthyle palmitate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: L-Ascorbyl 2,6-Dipalmitate

A0757-25G
TCIAA0757-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAA0757-25G
(2S)-2-Hydroxy-2-[(2R)-3-hydroxy-5-oxo-4-(palmitoyloxy)-2,5-dihydro-2-furanyl]éthyle palmitate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(2S)-2-Hydroxy-2-[(2R)-3-hydroxy-5-oxo-4-(palmitoyloxy)-2,5-dihydro-2-furanyl]éthyle palmitate


Formule: C₃₈H₆₈O₈
MW: 652,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059738
Numéro CAS: 4218-81-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=927f412f913f7d1e3a25f748a578f0645666f03b&vid=927f412f913f7d1e3a25f748a578f0645666f03b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +19.0 to +24.0 deg (C=0.8, EtOH)
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité