Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Barium acrylate monomer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

A0760-25G
TCIAA0760-25GEA 246 EUR InStock
TCIAA0760-25G
Barium acrylate monomer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Barium acrylate monomer


Formule: C₃H₄O₂
Numéro MDL: MFCD00067204
Numéro CAS: 17989-90-1
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 95.0 %
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité