Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Undécylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Aminoundecane, Undecylamine, Undecan-1-amine

A0761-10ML
TCIAA0761-10MLEA 106 EUR InStock
TCIAA0761-10ML
Undécylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Undécylamine


Formule: H₃C(CH₂)₉CH₂NH₂
MW: 171,33 g/mol
Point d'ébullition: 242°C
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00008152
Numéro CAS: 7307-55-3
EINECS: 230-761-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e92f51f13e1c5b014ad734a38856e9422f136fe3&vid=e92f51f13e1c5b014ad734a38856e9422f136fe3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité