Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptadécylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Aminoheptadecane, Heptadecylamine, Heptadecan-1-amine

A0764-10G
TCIAA0764-10GEA 291 EUR InStock
TCIAA0764-10G
Heptadécylamine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Heptadécylamine


Formule: H₃C(CH₂)₁₅CH₂NH₂
MW: 255,49 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053647
Numéro CAS: 4200-95-7
EINECS: 224-103-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bc5a949394e50987cbf7ceb3d9152831bef5b56&vid=9bc5a949394e50987cbf7ceb3d9152831bef5b56&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 44.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité