Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Aminoazobenzene hydrochloride ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Phenylazo)aniline Hydrochloride, 4-Aminoazobenzene Hydrochloride

A0771-25G
TCIAA0771-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAA0771-25G
4-Aminoazobenzene hydrochloride ≥95.0% (par HPLC)
4-Aminoazobenzene hydrochloride


Formule: C₁₂H₁₁N₃
MW: 233,70 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012994
Numéro CAS: 3457-98-5
EINECS: 222-390-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité