Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-amino-5-chloro-2-hydroxybenzènesulfonique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Amino-4-chlorophenol-6-sulfonic acid, 3-Amino-5-chloro-2-hydroxybenzenesulphonic Acid, 2-Amino-4-chlorophenol-6-sulphonic Acid, 3-Amino-5-chloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid

A0773-25G
TCIAA0773-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAA0773-25G
Acide 3-amino-5-chloro-2-hydroxybenzènesulfonique ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-4-chlorophenol-6-sulphonic acid


Formule: C₆H₆ClNO₄S
MW: 223,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035768
Numéro CAS: 88-23-3
EINECS: 201-813-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité