Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

9-Anthracènecarbaldéhyde ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 9-Anthracenecarbaldehyde, 9-Anthracenecarboxaldehyde, 9-Anthraldehyde

A0779-25G A0779-100G
TCIAA0779-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAA0779-25G TCIAA0779-100G
9-Anthracènecarbaldéhyde ≥99.0% (par GC)
9-Anthrealdehyde


Formule: C₁₅H₁₀O
MW: 206,24 g/mol
Point d'ébullition: 369 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001254
Numéro CAS: 642-31-9
EINECS: 211-383-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91004f85603de7461f8694c7ac3b52090e598290&vid=d442b810da78c49ace2d36eafab4807354ba3651&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité