Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Allyltriéthoxysilane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

A0785-10ML
TCIAA0785-10MLEA 56.1 EUR InStock
TCIAA0785-10ML
Allyltriéthoxysilane ≥96.0% (par GC)
Allyltriéthoxysilane


Formule: C₉H₂₀O₃Si
Point d'ébullition: 176°C
Point d'éclair: 21°C
Numéro MDL: MFCD00009064
Numéro CAS: 2550-04-1
EINECS: 219-843-2
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=afd0984d670079f5b343674cf5fd890bb3bc8f5c&vid=afd0984d670079f5b343674cf5fd890bb3bc8f5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité