Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine monohydrate, 4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine Hydrate, 6-Amino-2-thiouracil hydrate, 6-Amino-2-thiouracil Hydrate

A0791-25G
TCIAA0791-25GEA 22 EUR InStock
TCIAA0791-25G
4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine hydrate


Formule: C₄H₅N₃OS·xH₂O
MW: 143,17 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00052384
Numéro CAS: 65802-56-4
EINECS: 213-722-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7beacdfee25afc8c6424e50dca271eb91447d9a8&vid=7bd25d80a0e64d3b98753cdda857f726dc5b866d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Water max. 12.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité