Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétonitrile ≥99.5% (par GC) pour HPLC

Fournisseur: TCI
Danger

A0793-500ML
TCIAA0793-500MLEA 70.4 EUR InStock
TCIAA0793-500ML
Acétonitrile ≥99.5% (par GC) pour HPLC
Acetonitrile


Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 82°C
Point de fusion: -46°C
Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10°C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 14,00070
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd64d2598cdb21581f88a114069be743cd1d1f02&vid=6af9e67cbca04a750f4c17bc8a3f7a14c5750d6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (210nm) max. 0.200
Absorbance (220nm) max. 0.050
Absorbance (230nm) max. 0.020

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité