Tri-tert-butanolate d'aluminium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Aluminium tert-butoxide, Aluminumtert-butoxide
A0804-5G
TCIAA0804-5GEA 44 EUR InStock
TCIAA0804-5G
Tri-tert-butanolate d'aluminium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tri-tert-butanolate d'aluminium
Formule: C₁₂H₂₇AlO₃
MW: 246,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008801
Numéro CAS: 556-91-2
EINECS: 209-146-1
ONU: 2925
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,00333
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité