Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acetone benzothiazolyl-2-hydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: ['N', '-(2-Benzothiazolyl)acetonehydrazone'], Acetone-benzothiazolyl-2-hydrazone, Acetone Benzothiazolyl-2-hydrazone, N-(2-Benzothiazolyl)acetonehydrazone

A0810-25G
TCIAA0810-25GEA 214 EUR InStock
TCIAA0810-25G
Acetone benzothiazolyl-2-hydrazone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acetone benzothiazolyl-2-hydrazone


Formule: C₁₀H₁₁N₃S
MW: 205,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059701
Numéro CAS: 6277-26-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité