Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Pentanyle 3-oxobutanoate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amyl Acetoacetate, Acetoacetic Acid 3-Pentyl Ester, Acetoacetic Acid 3-Amyl Ester

A0813-25ML
TCIAA0813-25MLEA 152 EUR InStock
TCIAA0813-25ML
3-Pentanyle 3-oxobutanoate ≥97.0% (par GC)
3-Pentanyle 3-oxobutanoate


Formule: C₉H₁₆O₃
MW: 172,22 g/mol
Point d'ébullition: 213°C
Numéro MDL: MFCD00059415
Numéro CAS: 13562-81-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité