Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétoacétate d'isobutyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetoacetic acid Isobutyl ester, Isobutyl 3-oxobutanoate

A0814-25ML
TCIAA0814-25MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAA0814-25ML
Acétoacétate d'isobutyle ≥98.0% (par GC)
Acétoacétate d'isobutyle


Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 204°C
Point d'éclair: 78°C
Numéro MDL: MFCD00059349
Numéro CAS: 7779-75-1
EINECS: 231-937-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82a5e1ca47109b1cf69650a1a7aaf506a62a7dc7&vid=82a5e1ca47109b1cf69650a1a7aaf506a62a7dc7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité