Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Méthylphénoxy)éthyle acétate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(p-Tolyloxy)ethyl acetate, Ethylene Glycol Mono-p-tolyl Ether Acetate, Acetic Acid 2-p-Tolyloxyethyl Ester, 2-p-Tolyloxyethyl Acetate

A0819-10G
TCIAA0819-10GEA 139 EUR InStock
TCIAA0819-10G
2-(4-Méthylphénoxy)éthyle acétate ≥98.0% (par GC)
2-(4-Méthylphénoxy)éthyle acétate


Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Numéro MDL: MFCD00059337
Numéro CAS: 6807-11-0
EINECS: 229-881-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité