Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-3-nitropyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Nitropyridin-2-ylamine, 3-Nitropyridin-2-amine, 3-Nitro-2-pyridylamine

A0838-5G
TCIAA0838-5GEA 44 EUR InStock
TCIAA0838-5G
2-Amino-3-nitropyridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-3-nitropyridine


Formule: C₅H₅N₃O₂
MW: 139,11 g/mol
Point de fusion: 166…168 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006314
Numéro CAS: 4214-75-9
EINECS: 224-144-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=260c8f7ee2d7a8293a3e47f148f743fe7d4f72a3&vid=260c8f7ee2d7a8293a3e47f148f743fe7d4f72a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité