Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide aminométhanesulfonique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

A0852-25G
TCIAA0852-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAA0852-25G
Acide aminométhanesulfonique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide aminométhanesulfonique


Formule: CH₅NO₃S
MW: 111,12 g/mol
Point de fusion: 184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008124
Numéro CAS: 13881-91-9
EINECS: 237-649-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=401e1b7b684953d3e88b99be83705877946d3c7a&vid=401e1b7b684953d3e88b99be83705877946d3c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité